Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marque: Invitrogen™ H21491
155.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Étant donné qu’il est fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001 à Eugene, Oregon, Hoechst 33258, de qualité FluoroPure, présente une pureté supérieure ou égale à 98 % par HPLC.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, tests de cycles cellulaires par cytométrie en flux, coloration de cytométrie en flux par structure cellulaire, tests de cytotoxicité et viabilité cellulaire par cytométrie en flux, cytométrie en flux des processus cellulaires, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Bleu | |
352 nm | |
Marquage fluorescent | |
100 mg | |
461 nm | |
FluoroPure™ | |
Fluorescent Dye | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |
Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. | |
Hoechst 33258 | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescence | |
Solide | |
Température ambiante | |
Pentahydrate |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.