Learn More
Bel-Art™ Remplisseur de pipettes SP Scienceware™
Pincer, puis relâche la poire pour aspirer le liquide dans la pipette
Marque: Bel-Art™ F37886-0000
69.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pincer, puis relâche la poire pour aspirer le liquide dans la pipette
- L’accessoire de la pipette est retiré lorsque le liquide remplit la poire et que le haut de la pipette est rapidement recouvert d’un doigt ganté pour contrôler et libérer facilement le liquide en toute sécurité
- La poire est en vinyle Vikem™ avec un mandrin en polyéthylène conique pour un retrait rapide lorsque la pipette est remplie
Spécification
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Rond | |
Étalon | |
Non stérile | |
Pipette |
Bleu | |
Pipette | |
Vinyle Vikem | |
1 | |
Remplisseur de pipette |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Remplisseur de pipettes SP Scienceware™ > Poire pour pipette, vinyle Vikem
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu