Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sucrose, 99+ %, pour biochimie, sans DNase, RNase ni protéases Code produit.: 10238193
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sucrose, 99+ %, pour biochimie, sans DNase, RNase ni protéases
Code produit. 10238193
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Code produit. 10238193
Marque: Thermo Scientific Chemicals 419760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
D(+)-sucrose, numéro CAS 57-50-1, est un disaccharide utilisé dans diverses applications biochimiques telles que la purification des protéines. Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• D(+)-sucrose est un glucide disaccharide
• Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose
Applications
• D(+)-sucrose peut être utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques
• Ses esters d’acides gras ont des applications de recherche en laboratoire dans les systèmes transdermiques
• Il est également utilisé pour la centrifugation par gradient de saccharose, qui peut être utilisée pour l’isolement sélectif des espèces de Nocardia du sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Sucrose
Note relative au nom RNAse Free and DNAse Free
Point de fusion 190.0°C to 192.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 31,424
Merck Index 15,9012
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463614 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2024 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numéro de lotA0459940 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numéro de lotA0454458 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numéro de lotA0445444 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2022 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numéro de lotA0400145 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2022 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sucrose, 99+ %, pour biochimie, sans DNase, RNase ni protéases >