Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sucrose, 99+ %, pour biochimie, sans DNase, RNase ni protéases
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• D(+)-sucrose est un glucide disaccharide
• Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose
Applications
• D(+)-sucrose peut être utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques
• Ses esters d’acides gras ont des applications de recherche en laboratoire dans les systèmes transdermiques
• Il est également utilisé pour la centrifugation par gradient de saccharose, qui peut être utilisée pour l’isolement sélectif des espèces de Nocardia du sol
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D(+)-Sucrose |
Note relative au nom | RNAse Free and DNAse Free |
Point de fusion | 190.0°C to 192.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Conditionnement | Tambour en fibres |
Quantité | 25 kg |
Beilstein | 31,424 |
Merck Index | 15,9012 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463614 | Certificat d’analyse | 21/06/2024 | 419762500,419760250,419760010,419760050 |
A0459940 | Certificat d’analyse | 08/02/2024 | 419762500,419760250,419760010,419760050 |
A0454458 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 419762500,419760250,419760010,419760050 |
A0445444 | Certificat d’analyse | 02/09/2022 | 419762500,419760250,419760010,419760050 |
A0400145 | Certificat d’analyse | 24/06/2022 | 419762500,419760250,419760010,419760050 |