Learn More
D(+)-Glucose monohydraté, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
34.87€ - 350.75€
Identifiants chimiques
CAS | 14431-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6·H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15274844
|
Thermo Scientific Acros
450740010 |
1 kg | Bouteille en verre |
34.87€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15284844
|
Thermo Scientific Acros
450740050 |
5 kg | Récipient en plastique |
85.12€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15294844
|
Thermo Scientific Acros
450740250 |
25 kg | Tambour en fibre |
350.75€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14431-43-7 | |
C6H12O6·H2O | |
198.17 |
Spécification
D(+)-Glucose Monohydrate | |
0.1% max | |
C6H12O6·H2O | |
198.17 | |
99+% |
14431-43-7 | |
99% min. (ELSD) (HPLC) | |
Solubility in water: soluble. | |
198.17 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- D(+)-Glucose monohydrate