Learn More
D(+)-Glucose monohydraté, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15284844 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 15284844
Marque: Thermo Scientific Acros 450740050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O | 198.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14431-43-7
Formule moléculaire C6H12O6·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucose monohydrate
Résidus d’allumage 0.1% max
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur