Learn More
D(+)-Glucose monohydraté, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15274844
D(+)-Glucose monohydraté, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15274844
1 kg, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 15274844
Marque: Thermo Scientific Acros 450740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14431-43-7
Formule moléculaire C6H12O6·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucose Monohydrate
Résidus d’allumage 0.1% max
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463117 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2024 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numéro de lotA0457496 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numéro de lotA0454020 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numéro de lotA0451280 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numéro de lotA0396898 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Identifiant produit
  • D(+)-Glucose monohydrate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
D(+)-Glucose monohydraté, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >