Learn More
Epredia™ Accessoires de cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4
Utilisez ces accessoires avec la cytocentrifugeuse Epredia™ CytoSpinTM 4.
Marque:  Epredia™ 59910019
106.04 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12698026
  • 119.00€ / 3 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez ces accessoires avec la cytocentrifugeuse Thermo Scientific™ CytoSpin™ 4.
  • Réduisez le temps de préparation en ayant une seconde tête scellée prête lorsque la première termine le traitement
  • Autoclavables
  • Le rotor à 12 chambres est totalement étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Joints de tête
Cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4
Nom du produit
Epredia™ Accessoires de cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4 > Joints de tête