Learn More
Epredia™ Accessoires de cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4
Utilisez ces accessoires avec la cytocentrifugeuse Epredia™ CytoSpinTM 4.
Marque: Epredia™ 59910018
1039.00 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces accessoires avec la cytocentrifugeuse Thermo Scientific™ CytoSpin™ 4.
- Réduisez le temps de préparation en ayant une seconde tête scellée prête lorsque la première termine le traitement
- Autoclavables
- Le rotor à 12 chambres est totalement étanche
Spécification
Rotor à tête scellée | |
Cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%