Learn More
Epredia™ Accessoires de cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4
Utilisez ces accessoires avec la cytocentrifugeuse Epredia™ CytoSpinTM 4.
119.00€ - 1265.00€
Produits 2
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
12698026
Afficher les documents
Epredia™
59910019
Joints de tête
119.00€
3 pièces
12688026
Afficher les documents
Epredia™
59910018
Rotor à tête scellée
1265.00€
1 pièce
Description
Description
Utilisez ces accessoires avec la cytocentrifugeuse Thermo Scientific™ CytoSpin™ 4.
  • Réduisez le temps de préparation en ayant une seconde tête scellée prête lorsque la première termine le traitement
  • Autoclavables
  • Le rotor à 12 chambres est totalement étanche
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Accessoires de cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4