Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ constituent un agitateur à usage général apprécié adaptés à une grande variété d’applications.
3.50€ - 18.65€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16295731
|
Cowie Technology™
001.130.8 |
30 mm | 8 mm |
17.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10265253
|
Cowie Technology™
001.120.8 |
20mm | 8mm |
12.32€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10677022
|
Cowie Technology™
001.140.7 |
40 mm | 7mm |
18.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10393601
|
Cowie Technology™
001.120 |
20 mm | 6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10289701
|
Cowie Technology™
001.125 |
25 mm | 6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10420165
|
Cowie Technology™
001.115 |
15 mm | 4.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour un grand éventail d’applications
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |