Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ constituent un agitateur à usage général apprécié adaptés à une grande variété d’applications.
Marque:  Cowie Technology™ 001.120
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Code produit. 10393601
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
  • Profil rond et lisse pour un grand éventail d’applications
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
6 mm
Blanc
Récipients et cuves / agitateurs chauffants
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Octaédral
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Boîte de 10
Oui
20 mm