Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE Cowie Technology™ constituent un agitateur à usage général apprécié adaptés à une grande variété d’applications.
Marque: Cowie Technology™ 001.120.8
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
8mm | |
Blanc | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Cylindrique |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
5/boîte | |
Oui | |
20mm |