Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé de PTFE ou de verre . Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre Fisherbrand™ sont autoclavables.
Marque: Fisherbrand™ 001.130.7
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
30 mm | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
7 mm | |
5/Bte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre > Dimensions (dia. x L) : Diamètre 7 x Longueur 30 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu