Learn More
Cyclohexane, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,5 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15653890
Cyclohexane, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,5 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15653890
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Code produit. 15653890
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 331171L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,5% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 4°C to 7°C
Densité 0.779g/mL at 25°C
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.09
Point d’éclair −18°C (−.4°F)
Température d’allumage 500°F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.4250 to 1.4280
Résidus après évaporation 0 to 0.001%
Tension de vapeur 168.8mmHg (37.7°C), 77mmHg (20°C)
Numéro UN UN1145
Beilstein 1900225
Poids de la formule 84.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cyclohexane, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,5 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™ >