Learn More
Cyclohexane, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 13267059
Cyclohexane, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13267059
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 13267059
Marque: Thermo Scientific Acros 446280010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.5°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 81.0°C
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H12
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 1 L
Merck Index 15,2716
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.15
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467314 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number446280050,446280010
Numéro de lotA0461873 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2024 Catalog Number446280050,446280010
Numéro de lotA0455023 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number446280050,446280010
Numéro de lotA0440125 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number446280050,446280010
Numéro de lotA0399763 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number446280050,446280010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyclohexane
Nom du produit
Cyclohexane, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >