Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane Code produit.: 16605823
Riedel-de Haën Cyclohexane
Code produit. 16605823
200 L
Click to view available options
Quantité:
18 L
45 L
200 L
Code produit. 16605823
Marque: Riedel-de Haën 33117200L
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cyclohexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Hexahydrobenzene
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
pH Not applicable
Point de fusion 6.4°C
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00
Densité 0.78 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 81°C (1.013 hPa)
Quantité 200 L
Point d’éclair 8.3 %(V)
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. p.a.
Formule linéaire C6H12
Tension de vapeur 130 hPa (25°C)
Numéro UN UN1145
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Concentration ≥99.50%
Pourcentage de pureté ≥99.50%
Qualité ACS
Nom du produit
Riedel-de Haën Cyclohexane >