Learn More
Cyclohexane, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
C6H12, numéro CAS-110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
113.00€ - 655.00€
Spécification
Point de fusion | 6.5°C |
---|---|
CAS | 110-82-7 |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 81°C |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10548800
|
Fisher Chemical
C/8921/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
113.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10253470
|
Fisher Chemical
C/8921/17 |
2.5 l | Flacon en verre ambré |
223.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10724371
|
Fisher Chemical
C/8921/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
156.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10010080
|
Fisher Chemical
C/8921/21 |
5 L | Boîte métallique |
290.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10151850
|
Fisher Chemical
C/8921/25 |
25 L | Boîte métallique |
655.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C6H12, numéro CAS-110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
Spécification
6.5°C | |
Incolore | |
Liquide | |
84.15g/mol |
110-82-7 | |
81°C | |
0.94 mPaS at 20°C |
Sécurité et traitement
- Cyclohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./A§
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.