Learn More
Cyclohexane, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10724371 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Code produit. 10724371
Marque: Fisher Chemical C/8921/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
C6H12, numéro CAS-110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
C6H12, numéro CAS-110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 6.5°C
CAS 110-82-7
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H12
Numéro MDL 3814
Tension de vapeur 104 mbar at 20°C
Viscosité 0.94 mPaS at 20°C
Poids de la formule 84.15g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.