Learn More
Cyclohexane, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
C6H12, numéro CAS-110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
Marque:  Fisher Chemical C/8921/21
119.36 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10010080
  • 290.00€ / 5L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
C6H12, numéro CAS-110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6.5°C
Incolore
5 L
Liquide
3814
0.94 mPaS à 20°C
110-82-7
81°C
Boîte métallique
C6H12
104 mbar à 20°C
84.15 g/mol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Nom du produit
Cyclohexane, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™ > Boîte métallique de 5 L