Learn More
Contec™ CyChlor non stérile
Fourni prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries et les levures en 3 minutes. Contec™ Non-Sterile CyChlor est un nouveau désinfectant à large spectre conçu pour une utilisation quotidienne.
99.10€ - 135.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
pH | 3 to 6 |
Stérilité | Non stériles |
Aspect | Incolore |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de conteneur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de conteneur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15929875
![]() |
Contec™
FBC100CC |
1 L | Récipient bouché |
99.10€
6 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949875
![]() |
Contec™
FBT100CC |
1 L | Flacon pulvérisateur |
135.00€
6 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939875
![]() |
Contec™
FBC500CC |
5 L | Récipient bouché |
114.00€
2 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- L’efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps lors de la biodécontamination.
- Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
- Sans ammonium quaternaire ni surfactant. Le taux de résidus de cette solution est donc très faible, ce qui permet de gagner du temps lors de leur élimination.
- Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire.
- Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation. La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
- Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
- Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
Spécification
Liquide | |
Non stériles | |
Non autoclavable | |
Fluid | |
Non |
3 to 6 | |
Incolore | |
Clear | |
Limited-use |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ CyChlor non stérile