Learn More
Contec™ CyChlor non stérile
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
5 L
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Récipient bouché
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
Description
- L’efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps lors de la biodécontamination.
- Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
- Sans ammonium quaternaire ni surfactant. Le taux de résidus de cette solution est donc très faible, ce qui permet de gagner du temps lors de leur élimination.
- Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire.
- Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation. La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
- Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
- Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mélange de peroxyde d’hydrogène et d’eau purifiée |
| Forme | Liquide |
| pH | 3 à 6 |
| Scent | Original |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Clair |
| Composition | Liquides |
| Type de conteneur | Flacon pulvérisateur |
| Afficher plus |