Learn More
Contec™ CyChlor
Fourni prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries et les levures en 3 minutes. Contec™ CyChlor est un nouveau désinfectant à large spectre conçu pour une utilisation quotidienne.
Marque: Contec™ FBC500CC
83.65 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 10.50000kg
Description
- L’efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps lors de la biodécontamination.
- Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
- Sans ammonium quaternaire ni surfactant. Le taux de résidus de cette solution est donc très faible, ce qui permet de gagner du temps lors de leur élimination.
- Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire.
- Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation. La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
- Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
- Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
Spécification
Disinfectant | |
Unscented | |
Colorless | |
Clear | |
Limited-use | |
Non | |
5 L |
Liquid | |
Non Stérile | |
Not Autoclavable | |
Récipient bouché | |
Filtered | |
2/Carton |