Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de cellules CW3
Lavage minutieux et reproductible de cellules sanguines, pour 24 tubes par cycle avec un mode entièrement automatique ou manuel.
Marque:  Thermo Scientific™ 75007407
14129.94 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15827922
  • 18090.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Une performance précise et automatisée avec le laveur de cellules Thermo Scientific™ CW3 vise à fournir un lavage de cellules sanguines minutieux et reproductible, pour 24 tubes par cycle.Gagnez du temps grâce aux programmes prédéfinis en mode automatique. Grâce à la souplesse des rotors à 12 ou 24 places, vous pourrez satisfaire aux exigences de vos protocoles.L’affichage numérique et facile à lire permet un fonctionnement simple et convivial.
Performances efficaces
  • Fin du lavage de 24 échantillons en moins de 3 minutes
  • Optimisation du séchage des corpuscules en définissant la vitesse de décantation souhaitée
  • Amélioration du lavage des corpuscules en choisissant une méthode de débordement pendant la centrifugation
Conception conviviale
  • Gain de temps avec des programmes prédéfinis en mode automatique
  • Affichage en quatre étapes : lavage, centrifugation, décantation, agitation
  • Mode manuel disponible pour laver les cellules étape par étape en permettant une surveillance rapprochée du processus de lavage
  • Portoirs pour tubes à essai avec un marquage rouge et bleu pour faciliter l’équilibrage des échantillons
Utilisation sûre
  • Alertes automatiques pour un niveau faible ou perturbé de solution saline et pour un cycle terminé
  • Fenêtre présente sur le couvercle pour un étalonnage rapide
  • Réduction du risque de contamination croisée grâce au distributeur de solution saline monté directement sur le dessus du rotor
  • Le corps du rotor en acier inoxydable améliore la durabilité du système
  • Conception nécessitant peu d’entretien avec une tubulure de pompe facile à remplacer
  • Facilité de nettoyage grâce à un bac de rétention, un rotor et un bol rotatif faciles à retirer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Laveur de cellules CW3
1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage)
220/230 V, 50/60 Hz
< 53 db(A)
2 ans
16,1 x 14,6 x 17,7 po (41 x 37 x 45 cm)
Thermo Scientific
Rotor 12 places avec distributeur
220/230 V
12 tubes
3 000 tr/min (centrifugeuse), 1 200 tr/min (lavage), 350 à 500 tr/min (décantation)
Température ambiante +2°C à +35°C
CEI 61010-1 , CEI 61010-2-020, EN ISO 13485 (voir le manuel pour plus de détails)
Affichage en 4 étapes : Lavage, centrifugeuse, décanteur, agitation ; notification de fin de course : 5 mélodies sélectionnables, signaux électroniques ou aucun son ; dispositifs de sécurité : verrouillage de la porte, double détecteur de vitesse, capteur du niveau de solution saline
28,0 kg (61,6 lb)
Laveur de cellules
50/60 Hz
Automatique : 1 à 99 s (Incréments de 1 s) ; manuel : 1 à 999 s (Incréments de 1 s) ; réglages de cycle de 1 à 9
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Laveur de cellules CW3 >