Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de cellules CW3
Lavage minutieux et reproductible de cellules sanguines, pour 24 tubes par cycle avec un mode entièrement automatique ou manuel.
15998.00€ - 18090.00€
Spécification
Description | Laveur de cellules CW3 |
---|---|
FCR max. | 1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage) |
Plage de températures | Température ambiante +2°C à +35°C |
Niveau sonore | <53 db(A) |
Étalons | CEI 61010-1 , CEI 61010-2-020, EN ISO 13485 (voir le manuel pour plus de détails) |
Code produit | Marque | Contenu | Capacité | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenu | Capacité | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15416131
|
Thermo Scientific™
75007405 |
Rotor non inclus | 24 tubes | 220/230 V, 50/60 Hz |
16281.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15965741
|
Thermo Scientific™
75007406 |
24-place rotor with distributor | 24 tubes | 220/230 V 50/60 Hz | N/A | ||||||
15827922
|
Thermo Scientific™
75007407 |
Rotor 12 places avec distributeur | 12 tubes | 220/230 V, 50/60 Hz |
18090.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Une performance précise et automatisée avec le laveur de cellules Thermo Scientific™ CW3 vise à fournir un lavage de cellules sanguines minutieux et reproductible, pour 24 tubes par cycle.Gagnez du temps grâce aux programmes prédéfinis en mode automatique. Grâce à la souplesse des rotors à 12 ou 24 places, vous pourrez satisfaire aux exigences de vos protocoles.L’affichage numérique et facile à lire permet un fonctionnement simple et convivial.
Performances efficaces- Fin du lavage de 24 échantillons en moins de 3 minutes
- Optimisation du séchage des corpuscules en définissant la vitesse de décantation souhaitée
- Amélioration du lavage des corpuscules en choisissant une méthode de débordement pendant la centrifugation
- Gain de temps avec des programmes prédéfinis en mode automatique
- Affichage en quatre étapes : lavage, centrifugation, décantation, agitation
- Mode manuel disponible pour laver les cellules étape par étape en permettant une surveillance rapprochée du processus de lavage
- Portoirs pour tubes à essai avec un marquage rouge et bleu pour faciliter l’équilibrage des échantillons
- Alertes automatiques pour un niveau faible ou perturbé de solution saline et pour un cycle terminé
- Fenêtre présente sur le couvercle pour un étalonnage rapide
- Réduction du risque de contamination croisée grâce au distributeur de solution saline monté directement sur le dessus du rotor
- Le corps du rotor en acier inoxydable améliore la durabilité du système
- Conception nécessitant peu d’entretien avec une tubulure de pompe facile à remplacer
- Facilité de nettoyage grâce à un bac de rétention, un rotor et un bol rotatif faciles à retirer
Spécification
Laveur de cellules CW3 | |
Température ambiante +2°C à +35°C | |
CEI 61010-1 , CEI 61010-2-020, EN ISO 13485 (voir le manuel pour plus de détails) | |
Affichage en 4 étapes Lavage, centrifugeuse, décanteur, agitation ; notification de fin de course : 5 mélodies sélectionnables, signaux électroniques ou aucun son ; dispositifs de sécurité : Verrouillage de la porte, double détecteur de vitesse, capteur du niveau de solution saline | |
28,0 kg (61,6 lb) | |
Laveur de cellules |
1 180 x g (centrifugeuse) ; 190 x g (lavage) | |
<53 db(A) | |
2 ans | |
16,1 x 14,6 x 17,7 po (41 x 37 x 45 cm) | |
Thermo Scientific | |
Automatique : 1 à 99 s (Incréments de 1 s) ; manuel : 1 à 999 s (Incréments de 1 s) ; réglages de cycle de 1 à 9 |