Learn More
QIAGEN Cutting Mat
For precise sample disc removal from FTA cards.
6.65€ - 21.40€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Micropoinçon
À utiliser avec (application) Coupes d’échantillons propres de cartes d’élution FTA/FTA™
Type de produit Tapis de découpe
Quantité 1 Paquets
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15342805
Afficher les documents Détails de la promotion
QIAGEN
WB100088
Petite taille (6,3 x 7,6 cm)
6.65€
1 pièce
11323365
Afficher les documents Détails de la promotion
QIAGEN
WB100020
Grand (15,2 x 20,3 cm)
21.40€
1 pièce
Description
Description
  • The UniCore Cutting Mat ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life of the cutting tip of punch.
  • The matt is are designed for repeated, extended use and can be cleaned with alcohol and is available in two formats.
Spécification
Spécification
Micropoinçon
Coupes d’échantillons propres de cartes d’élution FTA/FTA™
Tapis de découpe
1 Paquets