Learn More
QIAGEN Tapis de coupe
Pour un retrait précis du disque d’échantillon des cartes FTA.
Marque: QIAGEN WB100020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le tapis de coupe UniCore assure des coupes d’échantillons propres de cartes d’élution FTA/FTA et prolonge la durée de vie de la pointe de découpe du poinçon.
- Le tapis est conçu pour une utilisation répétée et prolongée et peut être nettoyé avec de l’alcool. Il est disponible en deux formats.
Spécification
Vert | |
Coupes d’échantillons propres de cartes d’élution FTA/FTA™ | |
1 Paquets |
Micropoinçon | |
Tapis de découpe | |
Grand (15,2 x 20,3 cm) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
QIAGEN Tapis de coupe > Grand ; 15,2 x 20,3 cm ; 1/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu