Learn More
QIAGEN Cutting Mat
For precise sample disc removal from FTA cards.
Marque: QIAGEN WB100088
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le tapis de coupe UniCore assure des coupes d’échantillons propres de cartes d’élution FTA/FTA et prolonge la durée de vie de la pointe de découpe du poinçon.
- Le tapis est conçu pour une utilisation répétée et prolongée et peut être nettoyé avec de l’alcool. Il est disponible en deux formats.
Spécification
Micropoinçon | |
Tapis de découpe | |
Petite taille (6,3 x 7,6 cm) |
Coupes d’échantillons propres de cartes d’élution FTA/FTA™ | |
1 Paquets |