Learn More
Applied Biosystems™ Dosage personnalisé d’expression génétique TaqMan™, FAM
La version personnalisée des dosages TaqMan de nucléase en temps réel de PCR 5' préconçus pour la quantification relative de l’expression d’ARN
473.00€ - 1672.00€
Spécification
Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
Concept écologique | Emballage durable |
Gamme de produits | TaqMan™ |
Type de produit | Expression génétique personnalisée TaqMan |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15399745
|
Applied Biosystems™
4331348 |
S (360 reactions), made to order |
473.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15576590
![]() |
Applied Biosystems™
4332078 |
M (750 reactions), made to order |
954.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15551034
![]() |
Applied Biosystems™
4332079 |
L (2900 reactions), made to order |
1672.00€
60 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Facile à utiliser : il vous suffit de fournir votre séquence cible d’intérêt ou de soumettre des séquences d’amorces/sondes de votre propre conception et vous serez rapidement prêt à effectuer des études d’expression d’ARN sur tout ARN codant ou non codant dans n’importe quel organisme
- Chaque dosage personnalisé est un mélange d’amorce sens, d’amorce antisens et de sonde MGB TaqMan marquée au colorant FAM™
- Conçu pour fonctionner dans des conditions universelles de concentration d’oligo et de cycle thermique pour la RT-PCR en deux étapes
- Ajoutez simplement TaqMan Master Mix et votre échantillon d’ADNc pour générer des données d’expression d’ARN sensibles, reproductibles et réellement quantitatives
Spécification
1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
|
Emballage durable | |
Expression génétique personnalisée TaqMan |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Dosage personnalisé d’expression génétique TaqMan™, FAM