Learn More
Applied Biosystems™ Dosage personnalisé d’expression génétique TaqMan™, FAM
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
60 pièces
Description
Les dosages d’expression TaqMan™ personnalisés sont la version personnalisée de nos dosages TaqMan™ de nucléase en temps réel de PCR 5’ préconçus pour la quantification relative de l’expression d’ARN. Fournissez-nous une séquence cible ou soumettez des séquences d’amorces/sondes de votre propre conception à l’aide de notre outil de conception de dosages personnalisé.
Spécification
Spécification
| Concentration | 20X |
| Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Expression génétique personnalisée TaqMan |
| Quantité | M (750 reactions), made to order |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nbre de réactions | 750 reactions, made to order |