Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4606000
140.28 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11923272
  • 160.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
14028TM*
Culti-Loops
Bacilles à gram-négatif
5 anses/boîte
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
CDC 6516-60
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot206245 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberR4606000
Numéro de lot222222 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberR4606000
Numéro de lot175138 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Catalog NumberR4606000
Numéro de lot160523 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog NumberR4606000
Numéro de lot155850 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog NumberR4606000
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™ > Salmonella enterica ; sérovar Typhimurium ; ATCC : 14028
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.