Learn More
Invitrogen™ Gateway™ Vector Conversion System with One Shot™ ccdB Survival Cells
Conçu pour convertir n’importe quel vecteur en vecteur de destination Gateway à l’aide d’endonucléases de restriction et de ligase
Marque:  Invitrogen™ 11828029
611.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10368342
  • 912.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Cassettes avec cadre de lecture Gateway A, B et C.1, cellules témoins positives pENTR™-GUS et cellules de survie ccdB.
Description
Description
  • La cassette Gateway contenant des sites de recombinaison attR encadrant le gène ccdB (1) et le gène de résistance au chloramphénicol sont clonés à l’extrémité tronquée dans un site de clonage multiple de n’importe quel vecteur ccdB
  • Les cellules compétentes Survival 2 permettent la propagation de vecteurs Gateway contenant le gène ccdB.
  • Trois cassettes pour construire un vecteur de destination dans un cadre de lecture correct ; chaque cassette présente un site de restriction unique pour distinguer facilement les cassettes et d’un écran pour une orientation correcte
Clonage, clonage Gateway, systèmes de conversion de vecteur Gateway
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système de conversion de vecteur
Chloramphénicol (CmR)
Gateway™
One Shot™
Le système Gateway™ de conversion de vecteur contient les cassettes A, B et C.1 du cadre de lecture Gateway™, les cellules témoins positives pENTR™-GUS et les cellules de survie One Shot™ ccdB. Conserver l’ADN à -20°C et les cellules compétentes à -80°C.
ccdB survie™ 2
1 kit
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Invitrogen™ Gateway™ Vector Conversion System with One Shot™ ccdB Survival Cells > 1 kit