Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marque:  Sartorius™ MCE225S-3S00-D HWL
21395.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18047794
  • 21930.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
Non
TFT
Configuration HWL
Balance Semi-Micro
301 mm
Nom du produit
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; HWL Configuration