Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
21010.00€ - 21930.00€
Spécification
Capacité 220 g
Type d’affichage TFT
Précision affichage 0.01 mg
Temps de stabilisation 1.5 s
Type Balance Semi-Micro
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
18078234
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Sartorius™
MCE225S-3S00-D
Configuration standard
21010.00€
1 pièce
18047794
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Sartorius™
MCE225S-3S00-D HWL
Configuration HWL
21930.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
220 g
0.01 mg
Balance Semi-Micro
301 mm
TFT
1.5 s
240 mm
Non
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance