Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCA225P-2S00-U
11789.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
60, 120, 220 g | |
0,01, 0,02, 0,05 mg | |
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
Pare-vent U : vitre manuelle | |
0°C à +40°C | |
10 ans | |
240 mm | |
11 à 12,5 kg | |
100/240 V (± 10 %) | |
50/60 Hz (± 5 %) |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
7 in Écran TFT couleur tactile au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur | |
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | |
Automatisation motorisée | |
6 sec | |
2 sec | |
Balance Semi-Micro | |
Module de pesée / électronique 450/355 | |
Module de pesée / électrique 373/61 mm | |
120/240 V | |
1,0 A | |
Class I |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion mensuelle sur l'équipement
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur du matériel scientifique pour améliorer les capacités de votre laboratoire.Code promotionnel: 24235Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu’à 50% -