Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
13020.00€ - 24285.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
Type d’affichage | 7 in Écran TFT couleur tactile au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur |
Langues | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen |
Mise à niveau | Automatisation motorisée |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16404305
![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-A |
220 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | Pare-vent A : Motorisé |
20645.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16283202
![]() ![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-I QP99 |
220 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 | Pare-vent I : Motorisée avec ioniseur |
24285.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17150485
![]() |
Sartorius
MCA125P-2S00-I |
60 à 120 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | Pare-vent I : Motorisée avec ioniseur |
14905.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16203192
![]() |
Sartorius
MCA125S-2S00-I QP99 |
120 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 | Pare-vent I : Motorisée avec ioniseur |
18400.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16203212
![]() ![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-U QP99 |
220 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, QP99 | Pare-vent U : vitre manuelle |
20245.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16464195
![]() |
Sartorius
MCA225P-2S00-U |
60, 120, 220 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | Pare-vent U : vitre manuelle |
13020.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
7 in Écran TFT couleur tactile au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur | |
Automatisation motorisée | |
6 sec | |
Balance Semi-Micro | |
Module de pesée / électronique 450/355 | |
Module de pesée / électrique 373/61 mm | |
100/240 V (± 10 %) | |
Class I |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
0°C à +40°C | |
10 ans | |
240 mm | |
11 à 12,5 kg | |
1,0 A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA