Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCA225S-2S00-I QP99
23070.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24235" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16283202
  • 24285.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Vidéos
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:26
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:26
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Cubis analytical balances
Nom du produit
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA > Interface utilisateur MCA ; Capacité : 220 g ; Pare-vent : I ; logiciel QP99