Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
BIOPHARMA
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCA225S-2S00-A
Code produit. 16404305
  • 20645.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41
220 g
0,01 mg
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Pare-vent A : Motorisé
0°C à +40°C
10 ans
240 mm
11 à 12,5 kg
100/240 V (± 10 %)
50/60 Hz (± 5 %)
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Écran TFT couleur tactile 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Automatisation motorisée
6 sec
2 sec
Balance Semi-Micro
Module de pesée / électronique 450/355
Module de pesée / électrique 373/61 mm
120/240 V
1,0 A