Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance de précision (2 places) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
5155.00€ - 14605.00€
Spécification
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile TFT |
Modèle | Sans paravent |
Type | Balance de précision (2 places) |
Garantie | 10 ans |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16477445
![]() ![]() |
Sartorius
MCE6202P-2S00-0 |
1500 g, 3000 g, 6200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine |
5155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16223272
![]() |
Sartorius
MCE32202P0-S00 |
4200 g, 32 200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 |
14605.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16203282
![]() |
Sartorius
MCE4202S0-S00 |
4200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 |
5645.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16223282
![]() ![]() |
Sartorius
MCE6202S-2S00-0 |
6200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 |
6620.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16407495
![]() ![]() |
Sartorius
MCE8202S-2S00-0 |
8200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine |
7410.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16203262
![]() |
Sartorius
MCE2202S0-S00 |
2200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 |
5315.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulGarantie
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | |
Sans paravent | |
10 ans | |
50/60 Hz (± 5%) |
Écran tactile TFT | |
Balance de précision (2 places) | |
100/240 V (±10%) | |
Class II |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE