Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La balance de précision (2 places) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCE6202S-2S00-0
5992.37 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16223282
  • 6620.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Prestations de service
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran tactile TFT
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Sans paravent
1 sec
10 ans
240 mm
5,4 kg
100/240 V (±10%)
Class II
6200 g
0,01 g
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
±4 mg
Balance de précision (2 places)
425 mm
95 mm
120/240 V
50/60 Hz (± 5%)
Vidéos
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Nom du produit
    Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE > Interface utilisateur MCE ; Capacité : 6 200 g ; Sans pare-vent ; Logiciel QP99