Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32 200 g
6200 g
8200 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité | 4200 g, 32 200 g |
| Type d’affichage | Écran tactile TFT |
| Précision affichage | 10, 100 mg |
| Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 |
| Linéarité | ±10 mg |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Modèle | Sans paravent |
| Reproductibilité | ±20 mg |
| Temps de stabilisation | 2 sec |
| Afficher plus |