Learn More
Sartorius Balance MTS Cubis II
The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a comprehensive range of accessories allows the individual adaptation of the Cubis™ II balance to all weighing tasks.
7410.00€ - 14365.00€
Spécification
Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile couleur |
Modèle | Balance MTS Cubis II |
Type | Balance |
Alimentation électrique | 00 to 240 VAC (±10%) |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
30052872
![]() |
Sartorius
MCE8202S-0-MTS |
8200 g | 10 mg | Écran MCE avec applications de pesée essentielles installées en usine |
7410.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052870
![]() |
Sartorius
MCA8202S-0-MTS |
8200 g | 10 mg | Écran MCA comprenant des fonctions tactiles, de défilement et de balayage, avec des applications de pesée essentielles installées en usine et divers packs QPapp pour des extensions logicielles en option. |
10630.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052885
![]() |
Sartorius
MCA125S-U-MTS |
120 g | 0.01 | Écran MCA comprenant des fonctions tactiles, de défilement et de balayage, avec des applications de pesée essentielles installées en usine et divers packs QPapp pour des extensions logicielles en option. |
14365.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Leading performance.
- Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
- The modular weighing system Cubis™ II can be individually configured from different components.
Spécification
Connecteur D-sub, 9 broches | |
Balance MTS Cubis II | |
00 to 240 VAC (±10%) |
Écran tactile couleur | |
Balance |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance MTS Cubis II