Learn More
Sartorius Balance MTS Cubis II
The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a comprehensive range of accessories allows the individual adaptation of the Cubis™ II balance to all weighing tasks.
Marque: Sartorius MCA8202S-0-MTS
10370.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leading performance.
- Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
- The modular weighing system Cubis™ II can be individually configured from different components.
Spécification
Connecteur D-sub, 9 broches | |
8200 g | |
10 mg | |
Balance MTS Cubis II | |
Balance | |
Classe II |
Écran MCA comprenant des fonctions tactiles, de défilement et de balayage, avec des applications de pesée essentielles installées en usine et divers packs QPapp pour des extensions logicielles en option. | |
Écran tactile couleur | |
Aluminium moulé sous pression, plastique, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable | |
1 seconde | |
00 à 240 VCA (±10 %) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance MTS Cubis II > Capacité : 8 200 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu