Learn More
Sartorius Balance MTS Cubis II
The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a comprehensive range of accessories allows the individual adaptation of the Cubis™ II balance to all weighing tasks.
Marque: Sartorius MCE8202S-0-MTS
7225.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Performances de pointe.
- Système de pesée monolithique, capteurs climatiques intégrés, porte-échantillons individuels
- Fonctionnement sans erreur.
- Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée
- Le système de pesée modulaire Cubis™ II peut être configuré individuellement à partir de différents composants.
Spécification
Connecteur D-sub, 9 broches | |
8200 g | |
10 mg | |
Balance MTS Cubis II | |
Balance | |
Classe II |
Écran MCE avec applications de pesée essentielles installées en usine | |
Écran tactile couleur | |
Aluminium moulé sous pression, plastique, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable | |
1 seconde | |
00 to 240 VAC (±10%) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance MTS Cubis II > Capacité : 8 200 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu