Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marque:  Sartorius MCA66S-3S00-D QP1
41470.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17927420
  • 42510.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Résolution ultra-élevée avec jusqu’à 61 millions d’étapes de pesée (chiffres).
  • Intégrité des données de bout en bout.
  • Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie.
  • La nettoyabilité, qui fait partie de la conformité.
  • Fonctionnement sans erreur.
  • Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée.
  • Autoriser les mises à jour des caractéristiques matérielles telles que les pare-vents automatiques ou l’ioniseur intégré.
  • Pare-vent interne en option pour obtenir de meilleures performances de pesée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
MCA
Écran tactile couleur
Module de pesée 66S, Pharma QP1
3,5 sec
9,4 in
11,9 in
61 g
0.001 mg
MCA66S-3S00-D QP1
Balance
240 mm
302 mm
Nom du produit
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S > Microbalance haute capacité Cubis™ II ; Modèle : MCA66S-3S00-D QP1