Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marque: Sartorius MCE36S-3CEU-D
30720.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Résolution ultra-élevée avec jusqu’à 61 millions d’étapes de pesée (chiffres).
- Intégrité des données de bout en bout.
- Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie.
- La nettoyabilité, qui fait partie de la conformité.
- Fonctionnement sans erreur.
- Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée.
- Autoriser les mises à jour des caractéristiques matérielles telles que les pare-vents automatiques ou l’ioniseur intégré.
- Pare-vent interne en option pour obtenir de meilleures performances de pesée.
Spécification
MCE | |
Écran tactile couleur | |
Module de pesée 36S | |
3,5 sec | |
9,4 in | |
11,9 in |
32 g | |
0.001 mg | |
MCE36S-3CEU-D | |
Balance | |
240 mm | |
302 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.