Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Les congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific Cryomed (CRF) sont conçus dansun souci de fiabilité, protection et traçabilité des données, répondant à vos besoins en matière de préparation des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ TSCM34PV
26881.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour les clients issus des domaines de la recherche, la thérapie cellulaire et génétique, de la production de vaccins et de la mise en banque de matériel biologique, le congélateur à taux contrôlé Cryomed (CRF) offre des résultats de congélation précis et reproductibles qui protègent les échantillons contre la congélation intracellulaire. Le CRF Cryomed offre une meilleure traçabilité des données via une interface utilisateur à écran tactile et offre des profils de congélation personnalisables tout en respectant les exigences de la norme 21 CFR part 11 et des BPF.
Les congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific Cryomed (CRF) sont conçus dans un souci de fiabilité, protection et traçabilité des données, pour la préparation de vos échantillons et de vos besoins en matière de BPF.
Fonctionnement convivial avec une meilleure traçabilité des données
- L’écran tactile intuitif permet une configuration, un fonctionnement et une revue faciles d’un cycle de congélation
- Six profils de congélation prédéfinis et un espace pouvant accueillir jusqu’à 14 profils de congélation définis par l’utilisateur et “personnalisés”
- L’interface utilisateur à écran tactile intégrée consigne l’utilisation et les événements pour satisfaire aux exigences de la norme 21 CFR part 11
- L’exportation de données USB des journaux d’exécution de fichiers .pdf satisfait aux exigences de la norme 21 CFR part 11
- Sécurité des utilisateurs : 3 niveaux d’accessibilité des utilisateurs
- La fonctionnalité “exécution en dernier” permet l’exécution consécutive du même profil par un toucher de bouton
- Le logiciel d’interface PC offre des fonctions d’exploitation à distance, un bilan des performances et la création de profils personnalisés
Suivi de l’exécution en temps réel pour la protection des échantillons
- Les températures de la chambre et de l’échantillon sont surveillées par des thermocouples de type T, ce qui élimine le temps de latence et permet une réactivité “en temps réel”
- Alarmes standard pour alerter les utilisateurs en cas de pannes de thermocouple, dysfonctionnement de l’élément chauffant, limites de température haut/bas, suivi de la température, panne d’alimentation et fin de cycle
- Contact pour report d’alarme à distance
- Imprimante thermique en option
Performances de température fiables pour une utilisation à haut débit
- Les électrovannes doubles sont conçues pour équilibrer le volume d’injection LN2 pour un contrôle précis de la température et une congélation accélérée
- L’indicateur de maintenance préventive pour le remplacement du solénoïde LN2 limite les temps d’arrêt
- Contrôle de la température et uniformité grâce à un système de manipulation de l’air et d’anneau d’injection d’azote liquide
- Compatible avec les techniques de nettoyage VHP
- Mousse isolante respectueuse de l’environnement
- Acier inoxydable de type 304 avec revêtement externe peint
La garantie varie selon les régions. Contactez votre représentant local pour en savoir plus.
Spécification
Congélateur à débit contrôlé | |
34 L | |
Acier inoxydable | |
CE | |
La garantie varie selon les régions. Consultez votre responsable de compte local pour obtenir plus d’informations | |
Chargement par l’avant | |
13 x 13 x 12 in (33 x 33 x 30,5 cm) | |
Oui | |
Compatible avec Thermo Fisher Connect | |
UE | |
<800 | |
78,9 kg |
1,2 pi ³ | |
-180° à +50°C | |
Acier thermolaqué | |
Interface utilisateur à écran tactile | |
Usage général avec imprimante | |
24,3 x 43,3 x 21,7 in (61 x 109,9 x 55,1 cm) | |
Exportation des données via USB | |
Logiciel d’interface PC pris en charge | |
12 A | |
220/230 V, 50/60Hz | |
174 lb |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31