Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200007378 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17987400
Marque: Sartorius MCA36S3CEUD
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
  • Résolution ultra-élevée avec jusqu’à 61 millions d’étapes de pesée (chiffres).
  • Intégrité des données de bout en bout.
  • Conformité à la norme 21 CFR Partie 11, historique d’expertise intégré, gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie.
  • La nettoyabilité, qui fait partie de la conformité.
  • Fonctionnement sans erreur.
  • Flux de travail QApp individuels, mise à niveau automatique motorisée.
  • Autoriser les mises à jour des caractéristiques matérielles telles que les pare-vents automatiques ou l’ioniseur intégré.
  • Pare-vent interne en option pour obtenir de meilleures performances de pesée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Interface d’automatisation MCA
Capacité 32 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0.001 mg
Comprend Module de pesée 36S
Modèle MCA36S-3CEU-D
Temps de stabilisation 3,5 sec
Type Balance
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 11,9 in
Hauteur (métrique) 302 mm