Learn More
Sartorius Balance Cubis™ II
La balance Cubis™ II peut être configurée individuellement à partir de différents composants. La combinabilité de l’unité d’affichage, du module de pesée, du pare-vent, de progiciels pour diverses applications et fonctions et d’une gamme complète d’accessoires permet une adaptation individuelle à toutes les tâches de pesée.
Marque: Sartorius MCE125S-I-3-MTS
15695.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
- Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
Spécification
120 g | |
0.01 mg | |
Balance |
Écran tactile couleur | |
MCE avec pare-vent D | |
Classe I |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.