Learn More
Sartorius Balance Cubis™ II
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200074108 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Modèle:
MCA avec pare-vent D
MCA avec pare-vent I
MCA avec pare-vent U
MCE avec pare-vent D
MCE avec pare-vent U
Précision affichage:
0,005 mg
0,01 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30052882
Marque: Sartorius MCA125PIMTS
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance Cubis™ II peut être configurée individuellement à partir de différents composants. La combinabilité de l’unité d’affichage, du module de pesée, du pare-vent, de progiciels pour diverses applications et fonctions et d’une gamme complète d’accessoires permet une adaptation individuelle à toutes les tâches de pesée.
  • Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
  • Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 g, 120 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,01 mg, 0,1 mg
Modèle MCA avec pare-vent I
Type Balance
Legal for Trade Classe I